Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in poliuretano bianco HyFlex™ serie 11-619
Codice prodotto. 12640732
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12640732
Marca: Ansell™ 11619070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Almost a second skin, this very thin glove offers outstanding comfort, fit and sensitivity for the most delicate handling. Ansell HyFlex™ 11-619 Series Knitted Polyurethane Light Gloves feature 18-gauge knitting technology which allows the glove to be ultra-thin yet tough.
  • Designed for a wide range of lightweight applications in dry or slightly oily environments
  • Ideal for workers who need a higher level of fit, touch and precision than that offered by their current gloves
  • Also ideal for applications where cotton gloves or no gloves at all are used despite the risk of scrapes, blisters and minor injuries
  • Ideal for final assembly, airco, electrical engines, wire harness assembly, adjusters work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Polyurethane
Certificazione/Conformità CE Mark, EN 388 : 2121
Materiale polso Polyurethane
Coating Material Polyurethane
Product Type Lightweight Gloves
Size 7
Stile 11-619
Stile polso guanto Knit
Rivestimento interno Nylon
Tipo di palmo Coated-palm
Quantità 144 Pairs
Serie 11-619