Learn More
Ansell Edmont™ HyFlex™ 11-625 Series White Polyurethane Medium Weight Gloves
Codice prodotto. 12650742
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12650742
Marca: Ansell Edmont™ 11625070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Deliver a perfect balance of comfort and sure handling with superior cut resistance. Innovative yarn structure contains an optimal rate of Dyneema™ offering high levels of cut resistance for a safe use in controlling, handling and assembly applications involving contacts with sharp pieces.
  • Perfect balance of comfort and sure handling with superior cut resistance.
  • The liners include an innovative yarn structure that contains an optimal rate of Dyneema™.
  • Offers high levels of cut resistance
  • The Lycra™ in the liners of the gloves as well as the polyurethane coating provides excellent flexibility and fit.
  • Designed for use in dry, as well as slightly oily environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Polyurethane
Certificazione/Conformità CE Mark, Standard CATEGORY II EN 388 : 4342
Materiale polso Polyurethane
Product Type Medium Weight Gloves
Size 7
Stile polso guanto Knitwrist
Materiale rivestimento interno Dyneema™
Rivestimento interno Spandex/Dyneema™
Tipo di palmo Coated-palm
Quantità 12 paia
Resistente a High cut resistance