Learn More
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethane-Coated Cut-Resistant Lycra™ Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Offre buoni livelli di resistenza al taglio
- Il rivestimento in PU fornisce livelli eccellenti di presa
- La fodera in Lycra e HPPE offre eccellente comfort
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Polyurethane |
| Colore | White |
| Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Materiale | Intercept Technology Yarn |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 4342B |
| Vedi altri risultati |