Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16039661
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16039661
Marca: Ansell 11738100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione robusta, comfort naturale
  • Combinazione unica di filato INTERCEPT Technology, Nylon, Lycra e fibra di vetro
  • Fibre ultraforti per fornire estrema resistenza contro taglio e strappo
  • Rinforzo all'attaccatura del pollice per una migliore protezione ed una maggiore durata
  • Oeko-Tex 100 approvato
  • Senza silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Polyurethane
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Intercept Technology Yarn
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 10
EN388 Standard 4X42C
Da utilizzare con (applicazione) Automotive Assembly, Machinery, Equipment Operation, and Metal Fabrication
Stile polso guanto Knit
Serie 11-738
Yarn Gauge 13