Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Foam Nitrile Coated Nylon Gloves
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-9012026
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12630762
Marca: Ansell 11801060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Foam nitrile coated gloves offer an improved design that is up to 30% more breathable to enhance user comfort. The dark colored liner is suitable for slightly dirty or oily environments.
  • Dark colored liner is well suited for slightly dirty or oily environments
  • Foam nitrile coating is up to 30% more breathable for increased user comfort
  • Proprietary washing process efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove
  • Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex™ testing & certification system
  • No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Area rivestita Palm
Coating Material Nitrile Foam
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Nylon
Product Type Dip-coated Gloves
Size 6
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, Machinery/Equipment, Metal Fabrication, and Chemical Handling
Stile polso guanto Knit
Serie 11-801
Yarn Gauge 15