Learn More
Ansell HyFlex™ 11-818 Ultralight Multi-Purpose Gloves with Fortix™ Nitrile Coating
Descrizione
- Fodera morbida e comoda, in nylon e spandex, spessore 18 aghi
- La fodera offre la sensibilità al tatto di una seconda pelle, è più confortevole da indossare e migliora la soddisfazione e la conformità del lavoratore
- Rivestimento ultrasottile FORTIX™ in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto.
- Il rivestimento di 0,7 mm migliora la presa asciutta e ha una durata fino a 2 volte superiore a quella di rivestimenti comparabili, per una durata prolungata del guanto. L'elevata resistenza all'abrasione rende il guanto ultraleggero 11-818 ideale per varie manipolazioni generali e lavori di assemblaggio
- ZONZ™ Comfort Fit Technology
- La lavorazione a maglia ottimizzata alla base del mignolo, lungo i polpastrelli e attraverso il palmo sposa il naturale contorno della mano
- Schiuma traspirante di nitrile, in attesa di brevetto
- Il rivestimento in schiuma di nitrile, in attesa di brevetto, è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche e più asciutte
- Pulito e rispettoso della pelle
- Realizzato con un processo di lavaggio proprietario, che estrae efficacemente le impurità per offrire un guanto più pulito e confortevole
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finitura esterna | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Product Type | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Vedi altri risultati |