Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
Studiati per fornire comfort e protezione totale contro graffi, strappi e sporcizia grazie a:
- rivestimento traspirante a 360°, che offre ulteriore protezione al dorso della mano senza compromettere il comfort
- protezione totale FORTIX™ per periodi continui e prolungati di utilizzo in ambienti abrasivi asciutti
- ANSELL GRIP™ Technology per una presa sicura e una giornata ancora più sicura sul lavoro
- disegno ergonomico, per una vestibilità comoda e sicura che ottimizza le prestazioni
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Materiale parte posteriore | Nylon, Spandex |
| Certificazione/Conformità | EN388:2016/4121A |
| Chlorinated | No |
| Classificazione | Category II |
| Area rivestita | Fully coated |
| Struttura | Knit |
| Materiale polso | Automatic Knit Liner |
| Descrizione | General purpose |
| Coating Material | Nitrile |
| Vedi altri risultati |