Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-849
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7146533
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 15856912
Marca: Ansell™ 11849060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rimanete concentrati. Vi copriamo le spalle
Studiati per fornire comfort e protezione totale contro graffi, strappi e sporcizia grazie a:
  • rivestimento traspirante a 360°, che offre ulteriore protezione al dorso della mano senza compromettere il comfort
  • protezione totale FORTIX™ per periodi continui e prolungati di utilizzo in ambienti abrasivi asciutti
  • ANSELL GRIP™ Technology per una presa sicura e una giornata ancora più sicura sul lavoro
  • disegno ergonomico, per una vestibilità comoda e sicura che ottimizza le prestazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Materiale parte posteriore Nylon, Spandex
Certificazione/Conformità EN388:2016/4121A
Chlorinated No
Classificazione Category II
Area rivestita Fully coated
Struttura Knit
Materiale polso Automatic Knit Liner
Descrizione General purpose
Coating Material Nitrile
Colore Black
Cut Resistance Rating 2
Monouso Reusable
Finitura esterna Fully Coated
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Spandex, Nylon, Foam Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Gloves
Size 6
Sterilità Non-sterile
Stile 11-849
Spessore (sistema metrico) 1.15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical Protection
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Automatic Knit Liner
Grip Design Ansell Grip Technology
Colore casco Brown
Materiale rivestimento interno Nylon, Spandex
Modello 11-849
Tipo di imballaggio Polybag/cardboard box
Valori nominali perforazione 1
Quantità 20
Resistente a 4121A
Serie Hyflex 11 series
Valori nominali lacerazione 2
Stile pollice Wing
Dimensioni (L x P) 215 x 88 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 215 mm
Larghezza (sistema metrico) 88 mm
Peso (sistema metrico) 18 g