Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Eccellente destrezza
- Repellente i liquidi: respinge olio, grasso e sporco
- Idoneo per la manipolazione degli alimenti
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Blue |
| Finitura esterna | Rough |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Materiale | Nylon |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 6 |
| EN388 Standard | 4121A |
| Vedi altri risultati |