Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Codice prodotto. 11706673
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. Size unitSize
11706673 8 12 paia
11766663 10 12 paia
11796663 7 12 paia
11716673 9 12 paia
11776663 11 12 paia
11786663 6 12 paia
6 options
Codice prodotto. 11706673
Marca: Ansell™ 11920080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Handle small and medium-sized components lightly coated with oil or lubricant with confidence. Protects skin from oil contamination.
  • Patented Ansell Grip Technology™.
  • Microscopic channels in the glove coating guide away the oil for secure glove-to-surface contact.
  • Knitted construction
  • Nylon liner
  • Nitrile coating
  • Palm-coated finish
  • Knitwrist cuff
  • Blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità ANSI, EN 388 : 3131
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Colore Green
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Nylon
Product Type Mediumweight Gloves
Size 8
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Nylon
Rivestimento interno Lined
Tipo di palmo Coated-palm
Quantità 144 Pairs
Resistente a Good snag, puncture and superior abrasion resistance
Serie 11-920