Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Codice prodotto. 11766663
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. Size unitSize
11766663 10 12 paia
11706673 8 12 paia
11796663 7 12 paia
11716673 9 12 paia
11776663 11 12 paia
11786663 6 12 paia
6 options
Codice prodotto. 11766663
Marca: Ansell™ 11920100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Handle small and medium-sized components lightly coated with oil or lubricant with confidence. Protects skin from oil contamination.
  • Patented Ansell Grip Technology™.
  • Microscopic channels in the glove coating guide away the oil for secure glove-to-surface contact.
  • Knitted construction
  • Nylon liner
  • Nitrile coating
  • Palm-coated finish
  • Knitwrist cuff
  • Blue color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità ANSI, EN 388 : 3131
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Colore Blue
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Nylon
Product Type Mediumweight Gloves
Size 10
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Nylon
Rivestimento interno Lined
Tipo di palmo Coated-palm
Quantità 144 Pairs
Resistente a Good snag, puncture and superior abrasion resistance
Serie 11-920