Learn More
Ansell HyFlex™ 11-928 Medium Duty Gloves, Glass-Free INTERCEPT™ Liner
Codice prodotto. 16009901
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16009901
Marca: Ansell 11928070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Medium duty gloves with glass-free INTERCEPT liner provides dual protection from cuts and mechanical fluids.
  • Silicone and DMF free
  • Grip performance for safe handling in dry to light oily applications
  • Double dipped nitrile coating protects against oil and industrial fluid exposure while providing high durability and extended use life
  • INTERCEPT Aramid Liner for increased cut performance
  • Contact Heat Protection Level 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE 0086, EN420:2003 + A1:2009; REACH Compliant; Category II; EN407 X1XXXX
Coating Material Nitrile
Colore Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Latex Free
Product Type Dip-coated Gloves
Size 7
EN388 Standard EN 388:4X32D
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, metal fabrication, machinery and equipment
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Ansell Intercept™ Technology, Aramid
Modello 11928070
Serie HyFlex™ 11-928
Lunghezza (sistema imperiale) 9.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23.6 cm