missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-928 Medium Duty Gloves, Glass-Free INTERCEPT™ Liner

Codice prodotto. p-7162789
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16009901

Marca: Ansell 11928070

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Medium duty gloves with glass-free INTERCEPT liner provides dual protection from cuts and mechanical fluids.

  • Silicone and DMF free
  • Grip performance for safe handling in dry to light oily applications
  • Double dipped nitrile coating protects against oil and industrial fluid exposure while providing high durability and extended use life
  • INTERCEPT Aramid Liner for increased cut performance
  • Contact Heat Protection Level 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE 0086, EN420:2003 + A1:2009; REACH Compliant; Category II; EN407 X1XXXX
Coating Material Nitrile
Colore Black
Cut Resistance Rating ANSI A4
Latex Free
Product Type Dip-coated Gloves
Size 7
EN388 Standard EN 388:4X32D
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, metal fabrication, machinery and equipment
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Ansell Intercept™ Technology, Aramid
Modello 11928070
Serie HyFlex™ 11-928
Lunghezza (sistema imperiale) 9.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23.6 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato