Learn More
Ansell HyFlex 11-944 Alto grado di flessibilità e durata
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- L'alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
- Sono progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con resistenza all’abrasione.
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020,Category II, REACH Compliant |
| Chlorinated | No |
| Area rivestita | Palm |
| Struttura | Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Black, White |
| Finitura esterna | Smooth |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Vedi altri risultati |