missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex 11-944 Alto grado di flessibilità e durata

Codice prodotto. p-200007362
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia

Codice prodotto. 17892599

Marca: Ansell 11944080

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Massima durata. Presa asciutta ottimale. Grande flessibilità e destrezza.

  • L'alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle
  • Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente.
  • Sono progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con resistenza all’abrasione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Ecovadis label, EN ISO 21420:2020,Category II, REACH Compliant
Chlorinated No
Area rivestita Palm
Struttura Knit
Coating Material Nitrile
Colore Black, White
Finitura esterna Smooth
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Nylon, Nitrile
Product Type Dipped Protective Gloves
Size 8
Da utilizzare con (applicazione) Chassis Assembly, Body Trimming, Picking, Fastening Components, Adjusting parts, Delivery of Parts to Production Line
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Nylon
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Stile pollice Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 9 to 10.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230 to 260 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato