Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Codice prodotto. p-7215003
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 16875420
Marca: Ansell 72400060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Notevole protezione contro il taglio e maggiore durata
  • Il disegno di peso leggero/medio garantisce morbidezza e flessibilità, permettendo di indossare comodamente il guanto più a lungo
  • Disegno ambidestro del guanto
  • Lavabili industrialmente con detersivi non caustici senza conseguenze su prestazioni e durata
  • Realizzati in spandex elastico che mantiene la vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
  • Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant
Coating Material Uncoated
Colore Blue
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Intercept Technology Yarn
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 6
EN388 Standard 3541F
Da utilizzare con (applicazione) Food Processing
Stile polso guanto Knit
Serie 72-400