missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Cut Resistant Medium Duty Industrial Sleeves with Thumbslot
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-7111651
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
16 in.
Size:
Narrow
Wide
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Lunghezza (sistema metrico):
30.4 cm
40.6 cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16875410

Marca: Ansell™ 11251120W

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of black yarn and are silicone and latex free for friendly paint and finish process

  • Seamless design
  • Red and black over edge is to indicate wide (black) and narrow (red) for easy laundry sorting purpose
  • Special knitted bicep cuffs keeps sleeve in place
  • Available in different lengths and widths (narrow or wide) for optimal fit and comfort to fit every worker
  • Engineered to perform in combination with any HyFlex cut resistant glove
  • Useful in automotive and transport, aerospace, machinery and equipment, metal fabrication, white goods industries
Applications:
  • Adjusting panels parts components
  • Adjusting systems and screwing
  • Body Surface checking, marking and touching up
  • Glass repair and replacement
  • Handling metal sheets and panels
  • Handling parts with sharp, rough edges
  • Handling structural and body components
  • Inspection, selecting, checking parts
  • Press shop operations
  • Press shop operations
  • Seizing structural and body parts
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Size Wide
Product Type Cut-resistant Sleeve
Materiale Ansell INTERCEPT™ Technology
Colore Dark Gray
Sterilità Non-sterile
Stile Ambidextrous
Monouso Reusable
Tipo di chiusura Elastic Upper with Knit Cuff
Tipo di giuntura Seamless
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato