Learn More
Ansell HyFlex™ 11-731 Seamless Light Duty Liner Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16885180
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 16885180
Marca: Ansell 11731070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Light Duty 18 gauge seamless liners provide enhanced flexibility and tactility.
  • Provides enhanced range of motion and fingertip sensitivity
  • Thin PU coating provides high dexterity with high abrasion resistance (EN level 4)
  • Coating color masks and hides dirt
  • Also available in vendor pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Gray, White
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free No
Materiale HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 7
EN388 Standard EN 388:4X42B, EN 388:4342
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, inspection, press injection molding, fastening components, applying finish to materials, handling incoming goods
Colore polso guanto Gray
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex
Modello 11731070
Quantità 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-731
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.2 cm