missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell HyFlex™ 11-731 Seamless Light Duty Liner Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-7162785
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16875180

Marca: Ansell 11731060

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Light Duty 18 gauge seamless liners provide enhanced flexibility and tactility.

  • Provides enhanced range of motion and fingertip sensitivity
  • Thin PU coating provides high dexterity with high abrasion resistance (EN level 4)
  • Coating color masks and hides dirt
  • Also available in vendor pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Gray, White
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free No
Materiale HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 6
EN388 Standard EN 388:4X42B, EN 388:4342
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, inspection, press injection molding, fastening components, applying finish to materials, handling incoming goods
Colore polso guanto Gray
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex
Modello 11731060
Quantità 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-731
Lunghezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21.2 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato