Learn More
HOPEN Hygiene PP Coverall with Hod
Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Size:
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Hygiene PP Coverall
- Classic with hood
- Elasticated
- 40 g/m2
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | Large |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Include | Hood |
| Da utilizzare con (applicazione) | Controlled Environments |
| Stile | Elasticated |