missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Hygrade 9HYSA Safety Boots
Click to view available options
Size:
37
38
39
44
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for food industry
- Energy absorbing heel
- Fuel and oil resistant outsole
- PVC upper
- Polyester lining
- PVC / Nitrile outsole
- Steel toe cap
Specifica
Specifica
| Colore | White, Green |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food industry |
| Stile del tallone | Energy-absorbing |
| Materiale rivestimento interno | Polyester |
| Materiale | PVC |
| Size | 44 |
| Materiale suola | PVC, Nitrile |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Peso (sistema metrico) | 1090 g per boot in size 9.5 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 20345 : 2011 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto