Learn More
Hygromycin B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
200mg
500mg
Codice prodotto. 16451426
Marca: Medchem Express HYB0490
MedChemExpress Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H37N3O13
Quantità 200 mg
Sinonimo Hygrovetine
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 50 mg/mL (94.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2
Molecular Weight (g/mol) 527.52
Peso formulazione 527.52
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.