Learn More
Ansell™ Hynit™ 32-815 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Codice prodotto. 12660842
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
7.5
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. Size unitSize
12660842 9 12 paia
12620842 10 12 paia
12630842 7 12 paia
12640842 7.5 12 paia
12650842 8 12 paia
5 options
Codice prodotto. 12660842
Marca: Ansell™ 32815090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility. Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt.
  • Cut and sewn construction
  • Nitrile coated
  • Polyester cotton liner
  • Blue and white color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Colore Green
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Materiale Polycotton
Product Type Lightweight Gloves
Size 9
Stile polso guanto Safety
Materiale rivestimento interno Interlock Knit Polyester Cotton
Rivestimento interno Knit Lining
Tipo di palmo Coated-palm
Quantità 144 Pairs
Resistente a Excellent snag, puncture, abrasion and cut resistance
Serie 32-815