Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable from 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
- 100% stainless-steel column hardware
- PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifications
Specifications
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 0 to 14 |
| Dimensione del poro | 250 Å |
| Surface Area | 120 m²/g |
| Temperatura | 105°C |
| Show More |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.