Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Marca: Thermo Scientific™ 35003-152130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable from 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
- 100% stainless-steel column hardware
- PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
Colonna analitica | |
LC/MS | |
400 bar | |
Da 0 a 14 | |
120 m²/g | |
Carbonio grafitico poroso | |
Carbonio grafitico poroso, sferico | |
Fase inversa | |
Colonna analitica |
2.1 mm | |
150 mm | |
3 µm | |
250 Å | |
105 °C | |
Hypercarb | |
1 | |
Reversed Phase |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.