Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Codice prodotto. 10744624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 2 Pk.
HTS Column, 3 Pk.
High Temperature Column
Precolonna a cartuccia, 2 PK
Preparative Column
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 4
Codice prodotto. 10744624
Marca: Thermo Scientific™ 35003104646
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable from 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
  • 100% stainless-steel column hardware
  • PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formato colonna High Temperature Column
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 0 to 14
Dimensione del poro 250 Å
Surface Area 120 m²/g
Temperatura 200°C
Fase stazionaria Porous Graphitic Carbon
Product Line Hypercarb
Materiale di impaccamento Carbonio grafitico poroso, sferico
Carico di carbonio 100%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa
Tipo High Temperature Column
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt