Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Codice prodotto. 10763406 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
Dimensione particelle:
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 2 Pk.
HTS Column, 3 Pk.
High Temperature Column
Precolonna a cartuccia, 2 PK
Preparative Column
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 2
pezzi 3
pezzi 4
Product Code. 10763406
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 35005034630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable from 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
  • 100% stainless-steel column hardware
  • PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 0 to 14
Dimensione del poro 250 Å
Surface Area 120 m²/g
Temperatura 105°C
Fase stazionaria Porous Graphitic Carbon
Product Line Hypercarb
Materiale di impaccamento Carbonio grafitico poroso, sferico
Carico di carbonio 100%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa
Tipo Analytical Column
Show More Show Less
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.