Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable form 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 1 to 14 |
| Dimensione del poro | 250 Å |
| Surface Area | 120 m²/g |
| Tipo USP | L109 |
| Fase stazionaria | Graphitic Carbon |
| Product Line | Hypercarb |
| Vedi altri risultati |