Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 7μm
Codice prodotto. 11538420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
50 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11538420
Marca: Thermo Scientific™ 35007022130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Columns give you 100% porous graphitic carbon for extended separation capabilities
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable form 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Dimensione particelle 7 μm
pH 1 to 14
Dimensione del poro 250 Å
Surface Area 120 m²/g
Temperatura 105°C
Tipo USP L109
Fase stazionaria Porous Graphitic Carbon
Product Line Hypercarb
Materiale di impaccamento Porous Graphitic Carbon
Carico di carbonio 100%
Tipo di colonna Mixed Mode
Fase Normal and Reversed Phase