Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma Tank Liners, CX3-9 Liner
Codice prodotto. p-7238142 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
38 L
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 17870567
Marca: Thermo Scientific™ SH30647.20
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tank liner system with top train is composed of CX3-9 single web, multi-layer plastic film, with dimensions optimized for drums and commonly used industry standard cylindrical tanks. They feature an open top for maximum recovery, with drum dolly available to provide mobility.
  • Minimizes bioburden due to construction in an ISO 7 cleanroom under sterile cGMP conditions.
  • Eliminates post-use cleaning steps required with re-useable containers and reduces cross-contamination risks.
Applications:
  • Removes the need for tank cleaning and helps reduce cycle times.
  • Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 38 L
Capacità (sistema imperiale) 10 gal.
Confezione esterna Cardboard Cartons
Imballaggio interno protettivo Packed and sealed in two independent outer layers in the Class 10,000/ISO Class 7 area
Metodo di sterilizzazione Irradiated
Linea di prodotti HyPerforma
Film Description CX3-9