Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ HPLC Columns
Codice prodotto. p-4523589 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
50 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
7.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11527531
Marca: Thermo Scientific™ 69108057726
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
HyperREZ XP Carbohydrate Pb2+ LC Columns are used for the appropriate counter-ion to meet application requirements.
Manufactured with a proprietary process and subjected to stringent quality control procedures,Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+ LC Columns are used for the appropriate counter-ion to meet application requirements. Each column is individually tested to ensure column-to-column reproducibility.
Polymer-based columns for carbohydrate analysis offer benefits to the chromatographer including temperature and pH stability, as well as enhanced solvent choices.
  • Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
  • Efficient and reproducible monodisperse particles
  • Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Guard Column
Diametro (sistema metrico) 7.7 mm
Da utilizzare con LC/MS
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Pressione max 725 psi (50 bar)
Dimensione particelle 8 μm
pH 1 to 11
Temperatura 90°C
Tipo USP L34
Fase stazionaria Pb2+ Counter Ion
Materiale di impaccamento Spherical, Microporous Polymer
Tipo di colonna Carbohydrate Analysis
Fase Ligand Exchange
Tipo Guard Column