Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep-96™ Accessories for Manifolds
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Base Plate Sealing Plug
Luer Adapter
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
Optimize the performance of Thermo Scientific™ HyperSep-96™ products with HyperSep-96 Accessories for Manifolds.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Luer adapters for well outlet |
| Da utilizzare con (applicazione) | SPE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum Manifold |
| Product Line | HyperSep-96 |
| Tipo | Luer Adapter |