Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano Cartridges
Get optimized isolation of polar compounds from nonpolar matrices, with these medium polarity cyano SPE cartridges.
197.96€ - 432.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Retention of Polar Compounds From Nonpolar Matrices |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
Dimensione particelle | 40 to 60 μm |
Product Line | HyperSep |
Assorbente | HyperSep Cyano |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10755564
|
Thermo Scientific™
60108-745 |
100 mg | 1 mL |
290.84€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10556375
|
Thermo Scientific™
60108-746 |
50 mg | 1 mL |
254.63€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10121083
|
Thermo Scientific™
60108-747 |
200 mg | 3 mL |
213.75€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10765564
|
Thermo Scientific™
60108-748 |
500 mg | 3 mL |
197.96€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10364233
|
Thermo Scientific™
60108-750 |
1000 mg | 6 mL |
218.42€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10239794
|
Thermo Scientific™
60108-751 |
2000 mg | 15 mL |
223.09€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10417134
|
Thermo Scientific™
60108-752 |
5000 mg | 25 mL |
376.10€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10630816
|
Thermo Scientific™
60108-753 |
10 g | 75 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
A medium polarity sorbent, Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano cartridges are less retentive than silica or diol, and are optimized for the isolation of polar compounds from nonpolar matrices. Typical applications include:
- Retention of polar compounds from hexane and oils
- Reversed phase extraction of moderately polar compounds
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into a 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
Specifica
Retention of Polar Compounds From Nonpolar Matrices | |
40 to 60 μm | |
HyperSep Cyano |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Cartridge |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.