Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Positive Pressure Manifold
Improve productivity of solid phase extraction (SPE) sample preparation. Use this manifold to simultaneously process up to 48 samples.
7525.77€ - 8830.49€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SPE
Product Line HyperSep
Tipo Positive Pressure Manifold with Collection Rack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
13446926
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60104-274
Positive Pressure Manifold with 16 mm Collection Rack
8830.49€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11517651
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60104-236
Positive Pressure Manifold with 13 mm Collection Rack
7525.77€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 20-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Improve productivity of solid phase extraction (SPE) sample preparation by simultaneously processing up to 48 samples. The Thermo Scientific™ HyperSep™ Positive Pressure Manifold can hold 48 SPE cartridges of various sizes: 1, 3, 6, and 10/15mL. Samples and solvent added to the SPE cartridges are extracted under positive pressure for an even flow at each position. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes. This SPE manifold provides a quick, simple and robust way to prepare multiple samples for subsequent analysis by chromatography.
The HyperSep Positive Pressure Manifold can be configured with:
  • Adaptor plates for holding 1, 3, 6, 10/15mL cartridges
  • Collection racks (13 or 16mm)
  • Collection tubes (13 or 16mm)
  • Pre-drilled waste container
  • Inline air filter
An installation kit is available.
See related products if you need replacements for any of these HyperSep Positive Pressure Manifold accessories.
Specifica
Specifica
SPE
HyperSep
Positive Pressure Manifold with Collection Rack