Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Extraction Tips, 10-200μL
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
288.00€ - 611.00€
Spécification
Da utilizzare con (applicazione) Microscale Solid Phase Extraction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Micropipettes
Product Line HyperSep
Tipo SpinTip
Volume (sistema metrico) 10 to 200 μL
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Descrizione Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Descrizione Prix Quantité et disponibilité  
10404603
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-412
C18; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10535435
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-425
Zirconium Dioxide; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10140503
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-422
Titanium Dioxide; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10138004
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-421
Strong Cation Exchanger; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10498684
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-420
Strong Anion Exchanger; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10341145
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-419
Weak Anion Exchanger; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10426744
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-418
HyperSep SpinTip; 10-200 uL; Trypsin Material Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10314673
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-417
HILIC; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10716334
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-416
C18 plus Hypercarb; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10111273
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60109-415
Hypercarb; 10-200 uL Vol. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Get faster sample preparation with minimal sample loss with the revolutionary Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Features:
Ideal for small sample volumes; features a 1 to 2μm wide slit at the bottom that permits liquid to pass through while retaining the chromatographic material (20 to 30μm).
  • Filter-free design to eliminate dead volume
  • No contamination from the supporting matrix
  • Available in many popular chemistries
Applications include:
  • Mass spectrometry
  • Desalting
  • Protein purification
  • MALDI
  • Electrophoresis
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Spécification
Spécification
Microscale Solid Phase Extraction
HyperSep
10 to 200 μL
Micropipettes
SpinTip
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.