Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Column
Codice prodotto. p-7139574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11547491
Marca: Thermo Scientific™ 30710304030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Extra sensitivity for sugars
  • Can be used in three modes: reversed phase, normal phase, weak anion exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Dimensione particelle 10 μm
pH 2.5 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase stazionaria Amino (NH2)
Product Line Hypersil Classical
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 2%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC