Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino (NH2) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 250 mm
Codice prodotto. 11502961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11502961
Marca: Thermo Scientific™ undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 1.9%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
  • In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
  • Alternative selectivity to silica when used in normal phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2.5 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Tipo USP L8
Fase stazionaria Amino (NH2)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 1.9%
Tipo di colonna Mixed Mode
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC