Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino (NH2) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 300 mm
Codice prodotto. 11507491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11507491
Marca: Thermo Scientific™ 30705304030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 1.90%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Available in packs of 4
  • Features of the APS-2 Solid Phase
  • Extra sensitivity for sugars
  • Can be used in three modes: reversed phase, normal phase, weak anion exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2.5 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Tipo USP L8
Fase stazionaria Amino (NH2)
Product Line Hypersil Classical
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 1.9%
Tipo di colonna Mixed Mode
Fase Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC