Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Column, 3μm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Base-deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |