Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Column, 5um
Codice prodotto. 11573051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11573051
Marca: Thermo Scientific™ 28105304030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns.
  • Base-deactivated with minimal residual silanol activity
  • Exceptional reproducibility
  • Economical, general purpose columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa