Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Column, 3μm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Convenience, economy and effective protection.
- 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Vedi altri risultati |