Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Column, 3μm
Codice prodotto. 11523061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11523061
Marca: Thermo Scientific™ 28203074630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For a high-quality, base-deactivated, fully endcapped phase with similar selectivity to C18 but slightly less retention, use Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Columns.
  • Convenience, economy and effective protection.
  • 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Product Line TraceGOLD
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Carico di carbonio 7%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa