Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Column
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Base-deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Tipo USP | L7 |
| Fase stazionaria | C8 |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Vedi altri risultati |