Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano (CN) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 300 mm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In reversed phase, they offer different selectivity compared to C18 or C8 phases
- In normal phase, they are less retentive than silica columns
- Reliable cyano columns with long lifetimes
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Tipo USP | L10 |
| Fase stazionaria | Cyano (CN) |
| Materiale di impaccamento | Base-Deactivated Silica |
| Vedi altri risultati |