Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Phenyl (Ph) Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 300 mm
Codice prodotto. 11593071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11593071
Marca: Thermo Scientific™ 28905304030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 5%; Pore Size: 130 Å; Column Phase: Reversed Phase
  • High quality, base-deactivated columns
  • Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
  • Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Tipo USP L11
Fase stazionaria Phenyl (Ph)
Materiale di impaccamento Base-Deactivated Silica
Carico di carbonio 5%
Tipo di colonna A fase inversa
Fase A fase inversa