Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano (CN) Mixed Mode HPLC Column, 3 μm, 4.6 mm x 100 mm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
- Not deactivated by traces of water in normal phase
- One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 120 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L10 |
| Vedi altri risultati |