Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano (CN) Mixed Mode HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 125 mm
Codice prodotto. 11587491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11587491
Marca: Thermo Scientific™ 30805124630
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 4%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
  • More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
  • Not deactivated by traces of water in normal phase
  • One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Tipo USP L10
Fase stazionaria Cyano (CN)
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 4%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo No
Fase Normal and Reversed Phase