Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Alternate selectivity with lower hydrophobicity. Use Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Columns for normal and reversed phase separations.
- Excellent peak shape
- Outstanding sensitivity
- Less retention for faster analysis
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Da utilizzare con | HPLC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 18130 psi (1250 bar) |
| Dimensione particelle | 1.9 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 175 Å |
| Surface Area | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Vedi altri risultati |