Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC Columns
Codice prodotto. p-6084358 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.9 μm
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10231965
Marca: Thermo Scientific™ 25805103030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Alternate selectivity with lower hydrophobicity. Use these HPLC columns for normal and reversed phase separations.
Alternate selectivity with lower hydrophobicity. Use Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Columns for normal and reversed phase separations.
  • Excellent peak shape
  • Outstanding sensitivity
  • Less retention for faster analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase stazionaria Cyano (CN)
Product Line Hypersil GOLD
Materiale di impaccamento diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
Carico di carbonio 4%
Tipo di colonna Mixed Mode
Con tappo
Fase Normal and Reversed Phase
Tipo Analytical Column