Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC Columns
Use for analyzing difficult-to-resolve mixtures of halogenated compounds including pesticides.
414.60€ - 17715.00€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L43
Visualizza altre specifiche
Prodotti 54
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11538290
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-014001
5 μm 4 mm 10 mm
414.60€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10619285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-012101
5 μm 2.1 mm 10 mm
434.55€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10270055
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-014001
3 μm 4 mm 10 mm
485.97€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10734657
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-013001
3 μm 3 mm 10 mm
486.09€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11528290
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-012101
3 μm 2.1 mm 10 mm
455.61€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10486764
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-011001
3 μm 1 mm 10 mm
486.09€
pezzi 4
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10774984
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-154630
3 μm 4.6 mm 150 mm
862.44€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10229944
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-153030
3 μm 3 mm 150 mm
982.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10233223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-152130
3 μm 2.1 mm 150 mm
905.68€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10642864
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-104630
3 μm 4.6 mm 100 mm
820.32€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10473415
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-103030
3 μm 3 mm 100 mm
1046.89€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10304473
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-102130
3 μm 2.1 mm 100 mm
858.01€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11952458
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-053030
3 μm 3 mm 50 mm
854.39€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10641904
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-052130
3 μm 2.1 mm 50 mm
788.17€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10706354
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-152130
1.9 μm 2.1 mm 150 mm
1043.53€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10531135
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-103030
1.9 μm 3 mm 100 mm
1050.14€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10583025
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-102130
1.9 μm 2.1 mm 100 mm
958.89€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10435943
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-053030
1.9 μm 3 mm 50 mm
854.39€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10661134
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-052130
1.9 μm 2.1 mm 50 mm
950.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10141033
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-254630
5 μm 4.6 mm 250 mm
828.08€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10078902
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-252130
5 μm 2.1 mm 250 mm
1002.55€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10068902
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-154630
5 μm 4.6 mm 150 mm
785.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10724414
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-152130
5 μm 2.1 mm 150 mm
824.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10621524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-104630
5 μm 4.6 mm 100 mm
906.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10620564
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-102130
5 μm 2.1 mm 100 mm
899.81€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10131223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-052130
5 μm 2.1 mm 50 mm
717.22€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10568035
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-259370
5 μm 30 mm 250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10201825
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-259570
5 μm 50 mm 250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11508710
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-059570
5 μm 50 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10250665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-101030
3 μm 1 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11598700
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-059370
5 μm 30 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11588700
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-059270
5 μm 21.2 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10260995
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-033030
3 μm 3 mm 30 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10253193
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-202130
1.9 μm 2.1 mm 200 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11578700
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-059070
5 μm 10 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10371015
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-019023
5 μm 10 mm 10 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10067364
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-109070
5 μm 10 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10269504
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-054630
1.9 μm 4.6 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10322885
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-109270
5 μm 21.2 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10149344
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-109370
5 μm 30 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10465753
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-051030
1.9 μm 1 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10670774
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-022130
1.9 μm 2.1 mm 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10523435
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25402-101030
1.9 μm 1 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10765526
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-109570
5 μm 50 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10159194
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-254030
5 μm 4 mm 250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10231915
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-159070
5 μm 10 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10291955
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-159270
5 μm 21.2 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10418574
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-154030
5 μm 4 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10220815
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-153030
5 μm 3 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10579565
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-159370
5 μm 30 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10559555
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25403-154030
3 μm 4 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10704756
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-103030
5 μm 3 mm 100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10589565
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-159570
5 μm 50 mm 150 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10058424
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
25405-259270
5 μm 21.2 mm 250 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Analyze difficult-to-resolve mixtures of halogenated compounds and non-halogenated polar compounds with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophenyl) HPLC columns. These columns provide an alternative selectivity to C18 columns in reversed phase applications with excellent peak shape and sensitivity.
Unique selectivity
  • Increased retention and selectivity for positional isomers of halogenated compounds
  • Excellent selective analysis of non-halogenated compounds, in particular polar compounds containing hydroxyl, carboxyl, nitro, or other polar groups
  • Efficient separation of difficult mixtures containing closely related halogenated and polar compounds
The introduction of a fluorine group into the stationary phase causes significant changes in solute-stationary phase interaction and increases the selectivity and extra retention.
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3, and 5 μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
Specifica
2 to 8
220 m²/g
L43
Reversed Phase
175 Å
60°C
8%